Z744319
Wilmad® 150 ml Suprasil® Large Volume Liquid Nitrogen Dewar
offset for Bruker®, pack of 1 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.15
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Wilmad WG-853-B-Q
pojemność
150 mL
Opis ogólny
Kolby Dewara stanowią wygodną alternatywę dla systemów o zmiennej temperaturze do badań w temperaturze 77 K i są posrebrzane wokół zbiornika.
Cechy i korzyści
Kolba o pojemności 150 ml wystarcza na 30 minut po napełnieniu
Informacje prawne
Bruker is a registered trademark of Bruker-Physik AG
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)