Kluczowe dokumenty
Z744102
CoolSafe system
to hold, 48 x 1.5mL tubes
Synonim(y):
Skrzynka chłodząca, blok chłodzenia rurki, blok chłodzący, suchy blok
About This Item
Kod UNSPSC:
41123300
Właściwości
to hold 48 x 1.5mL tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech CSAF-3000
Opis ogólny
System zawiera: 1 CoolSafe Box z pokrywką, 1 CHAM-1000, jeden 1ºC i jeden -10ºC Cool Bricks. Wszechstronny - przeznaczony do probówek 0,2 ml (paski lub tacki), mikropłytek 96-dołkowych i 384-dołkowych, probówek 0,5 ml, 1,5 ml i 5 ml. Specjalnie zaprojektowane - Cool Bricks utrzymują stałą temperaturę (1°C lub -10°C) do 10 godzin.
Zastosowanie
PCR
Cechy i korzyści
Cool Bricks utrzymują stałą temperaturę (1°C lub -10°C) do 10 godzin.
Informacje prawne
CoolSafe is a trademark of Diversified Biotech, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)