Z744101
CoolSafe™ system
to hold, 91 x 0.5mL tubes
Synonim(y):
Cooling Box, cooling block, dry block, tube cooling block
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
to hold 91 x 0.5mL tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech CSAF-2000
Powiązane kategorie
Opis ogólny
System Includes: 1 CoolSafe Box with Lid, 1 CHAM-1000, One 1ºC and one -10ºC Cool Bricks. Versatile - Designed for 0.2ml tubes (strips or trays), 96-well and 384-well microplates, 0.5ml, 1.5ml, 5ml tubes. Specially Formulated - Cool Bricks maintain a constant temperature (1°C or –10°C) for up to 10 hours.
Zastosowanie
PCR
Cechy i korzyści
Cool Bricks maintain a constant temperature (1°C or –10°C) for up to 10 hours.
Informacje prawne
CoolSafe is a trademark of Diversified Biotech, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)