Key Documents
Z744063
eXTReme Universal fit PCR Plate Seal
polyester seal, non-sterile
Synonim(y):
aluminium plate seal, long term storage seal, robotic plate seal, universal multiplate seal
About This Item
Kod UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.04
Materiały
polyester seal
sterylność
non-sterile
opakowanie
case of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Excel Scientific XTR-LG-100
metody
PCR: suitable
Długość
140.5 mm
Szerokość
78.3 mm
Informacje prawne
eXTReme is a trademark of Excel Scientific, Inc.