Kluczowe dokumenty
Z740503
smartSlicer Gel Cutting Tool & RaZor
standard
Synonim(y):
electrophoresis gel cutter, gel knife, gel razor, gel razor replacement, safety cutter, safety razor, western gel cutting
About This Item
Kod UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.35
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
LevGo Inc 30202
dł. × wys. × grubość
25 mm × 19 mm × 0.27 mm
Opis ogólny
Mierzący zaledwie 0,27 mm (0,011 cala), zgłoszony do opatentowania w Stanach Zjednoczonych smartSlicer jest tak cienki, jak przemysłowa żyletka jednokrawędziowa, ale znacznie bezpieczniejszy - smartSlicer raczej Cię nie skaleczy!
  • SmartSlicer jest w stanie czysto kroić żele* bezpośrednio na lightboxie bez zarysowania jego powierzchni.
  • SmartSlicer może być również używany do siekania, mielenia lub krojenia niektórych próbek tkanek miękkich.
  • SmartSlicer jest również regulowany - wystarczy przyciąć go standardowymi nożyczkami do wymaganej szerokości.
Dostępny w dwóch rozmiarach: nasz rozmiar standardowy ma taki sam rozmiar jak przemysłowa brzytwa jednokrawędziowa. Nasza duża krajalnica smartSlicer jest o 30% większa do większych zadań.
Krajalnice smartSlicer są produkowane w USA z PET o jakości spożywczej i pakowane po 100 sztuk w opakowaniu.
Kierownicy ds. bezpieczeństwa w laboratorium uwielbiają krajalnice smartSlicer!
* Najlepsze do żeli 1% do 2%.
Informacje prawne
smartSlicer is a trademark of LevGo Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)