Kluczowe dokumenty
Z743517
Laser WetGrip labels
white, L × W 1.50 in. × 0.75 in., roll of 1200
Synonim(y):
Etykiety odporne na wilgoć
About This Item
Kod UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
opakowanie
roll of 1200
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech GRLA-1050
dł. × szerokość
1.50 in. × 0.75 in.
kolor
white
Opis ogólny
Etykiety na wilgotne, oszronione lub zamarznięte powierzchnie
"Przyczepne" do mokrych, pokrytych szronem i zamarzniętych powierzchni
Odporne na temperaturę do -80°C
Kompatybilne z wirnikami wirówek
Odporne na chemikalia i rozpuszczalniki
Przylegają do tworzyw sztucznych, szkła, metali, a nawet kartonów
Dostarczane w białych arkuszach laserowych
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)