Kluczowe dokumenty
Z743454
Thermal Transfer Cryo-Tags®
white, L × W 1.375 in. × 0.625 in., pkg of 4000 labels Roll
Synonim(y):
etykiety do zamrażarek, etykiety na fiolki kriogeniczne
About This Item
Kod UNSPSC:
41103032
NACRES:
NB.35
opakowanie
pkg of 4000 labels Roll
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech CRTH-3100
metody
cryopreservation: suitable
dł. × szerokość
1.375 in. × 0.625 in.
kolor
white
Opis ogólny
Współpracuje z większością drukarek termotransferowych
  • Odporność na temperaturę od -196°C do 80°C; azot w fazie ciekłej/parowej
  • Drukowanie popularnych formatów kodów kreskowych w celu szybkiej i łatwej identyfikacji próbki
  • Odporny na rozpuszczalniki klej zapewnia doskonałą wydajność w niskich temperaturach
  • Odporność na ścieranie, chemikalia, wilgoć i wahania temperatury
Informacje prawne
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)