Kluczowe dokumenty
Z743345
Laser Cryo-Clear® labels
for 1.5 mL tubes, L × W 1.28 in. × 0.5 in., pkg of 1700 pkg
About This Item
Kod UNSPSC:
41103032
NACRES:
NB.35
opakowanie
pkg of 1700 pkg
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech CLEAR-170
metody
cryopreservation: suitable
dł. × szerokość
1.28 in. × 0.5 in.
Opis ogólny
Laser Cryo-Clear® labels
Informacje prawne
Cryo-Clear is a registered trademark of Diversified Biotech
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)