Kluczowe dokumenty
Z742684
BeadBug 6 microtube homogenizer
AC/DC input 230 V AC, UK plug
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.74
opis
Holds 6 x 2 mL or 2 x 5 mL tubes
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific D1036-E-UK
Parametry
speed (4.0-7.0) (m/s)
metody
PCR: suitable
szer. × dł. × śr.
8.6 in. (22 cm) × 14 in. (35.5 cm) × 8 in. (20.5 cm)
Opis ogólny
Podobnie jak inni członkowie rodziny homogenizatorów Benchmark Microtube, BeadBug 6 wykorzystuje trójwymiarowy ruch wytrząsania do rozbijania próbek. Ruch ten, w połączeniu z kulkami o odpowiednim rozmiarze i materiale, powoduje uderzenia z dużą prędkością w próbkę i jest niezwykle szybką i wydajną metodą uwalniania zawartości komórkowej, w tym kwasów nukleinowych i białek.
Wiele różnych rodzajów próbek, od komórek w hodowli po tkanki narządów i kości, można homogenizować w BeadBug 6, większość w ciągu 45 sekund. Programowanie urządzenia jest bardzo proste - wystarczy ustawić prędkość, czas, liczbę cykli i pauzę
między cyklami, a następnie nacisnąć przycisk start. Dla wygody, ostatnio zaprogramowane parametry pozostają w pamięci do wielokrotnego uruchamiania.
Czas cyklu można ustawić w zakresie od 1 do 90 sekund z przerwami między cyklami do 90 sekund w odstępach co 1 sekundę. Maksymalnie można ustawić 10 cykli na program.
Uszczelnione probówki zapobiegają zanieczyszczeniu krzyżowemu w BeadBug 6. Próbki są po prostu ładowane do probówek wraz z kulkami i umieszczane w urządzeniu w celu przetworzenia. Po homogenizacji probówki są krótko odwirowywane w wirówce, a
lizat jest usuwany za pomocą pipety.
Zaprojektowany, aby zaspokoić potrzeby laboratoriów o średniej wydajności, BeadBug 6 może jednocześnie przetwarzać do sześciu próbek w probówkach o pojemności 2,0 ml. Dzięki opcjonalnym adapterom urządzenie może również obsługiwać dwie probówki o pojemności 5,0 ml. Pełna gama materiałów i rozmiarów kulek jest dostępna zarówno we wstępnie napełnionych probówkach, jak i luzem, aby spełnić wszystkie potrzeby związane z przetwarzaniem próbek.
Cechy i korzyści
Szybka, wydajna homogenizacja kulek
Przetwarzanie do 6 próbek jednocześnie
Do wszystkich rodzajów próbek, od tkanek miękkich po kości
Akceptuje probówki 2,0 ml lub 5,0 ml
Dostępna jest pełna gama materiałów i rozmiarów kulek
Informacje prawne
BeadBug is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)