Kluczowe dokumenty
Z740237
Supelco
TLC Plastic Sheets
L × W 20 cm × 20 cm, PEI-cellulose, matrix, binder, not applicable, fluorescent indicator
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
Materiały
PEI-cellulose, matrix
plastic support
Właściwości
binder not applicable
fluorescent indicator
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
EMD Millipore® 1.05579.0001
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
dł. × szerokość
20 cm × 20 cm
grubość warstwy
N/A
płytka dł. × szer.
20 cm × 20 cm
wielkość cząstki
10-12 μm
wielkość porów
60 Å medium pore diameter
Informacje prawne
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)