Kluczowe dokumenty
Z740236
Supelco
TLC Plastic Sheets
L × W 20 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator: no
Synonim(y):
Thin Layer Chromatography Sheets
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
Materiały
plastic support
silica gel 60 matrix
Poziom jakości
Właściwości
binder Polymeric
fluorescent indicator: no
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
EMD Millipore® 1.05748.0001
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
dł. × szerokość
20 cm × 20 cm
grubość warstwy
200 μm
wielkość cząstki
10-12 μm
wielkość porów
60 Å medium pore diameter
Informacje prawne
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany