Kluczowe dokumenty
Z740230
Supelco
TLC Aluminum Sheets
L × W 20 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Organic Polymer, fluorescent indicator: no
Synonim(y):
TLC Żel krzemionkowy 60 W, TLC Żel krzemionkowy 60 W, 25 Arkusze aluminiowe 20 x 20 cm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Materiały
aluminum support
silica gel 60 matrix
Poziom jakości
Właściwości
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
EMD Millipore® 1.16487.0001
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
dł. × szerokość
20 cm × 20 cm
grubość warstwy
140-160 μm
wielkość cząstki
10-12 μm
wielkość porów
60 Å medium pore diameter
Opis ogólny
Nasze klasyczne krzemionkowe płytki TLC są oparte na połączeniu naszego sprawdzonego żelu krzemionkowego 60 z dodatkiem unikalnego spoiwa polimerowego, co zapewnia bardzo przyczepną i twardą powierzchnię, która nie pęka ani nie tworzy pęcherzy, a nawet umożliwia pisanie długopisem na powierzchni bez ryzyka uszkodzenia warstwy.
Zastosowanie
  • Zastosowanie metod spektrodensytometrycznych i chemometrycznych TLC do oznaczania kremu Momenta: Badanie porównawcze zastosowane na mieszaninie trójskładnikowej...: W badaniu porównano metody TLC-spektrodensytometryczną i chemometryczną do jednoczesnego oznaczania składników kremu Momenta przy użyciu aluminiowych płytek TLC. Badanie potwierdza, że metody te są skuteczne w analizie preparatów farmaceutycznych (Salem et al., 2021).
Opakowanie
Obudowa z włókna szklanego
Informacje prawne
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)