Kluczowe dokumenty
Z740220
Supelco
HPTLC (High Performance TLC) Glass Plates
L × W 10 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator
Synonim(y):
Wysokowydajne płytki szklane do chromatografii cienkowarstwowej
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
Materiały
glass support
silica gel 60 matrix
Właściwości
binder Polymeric
fluorescent indicator
opakowanie
pkg of 50 ea
producent / nazwa handlowa
EMD Millipore® 1.05642.0001
metody
HPTLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
dł. × szerokość
10 cm × 20 cm
grubość warstwy
200 μm
płytka dł. × szer.
10 cm × 20 cm
wielkość cząstki
10-12 μm
wielkość porów
60 Å pore size
Zastosowanie
  • Analiza farmaceutyczna: Szklane płytki HPTLC są szeroko stosowane w przemyśle farmaceutycznym do kontroli jakości i analizy aktywnych składników farmaceutycznych (API) i ich zanieczyszczeń. Ostatnie badania podkreślają rozwój metody HPTLC do szacowania piperyny w gatunkach Piper i preparatach dostępnych na rynku. Aplikacja ta ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia jakości, bezpieczeństwa i skuteczności produktów farmaceutycznych (Balekundri et al., Green Analytical Chemistry, 2024).
  • Monitorowanie środowiska: Szklane płytki HPTLC są wykorzystywane w badaniach środowiskowych do wykrywania i ilościowego oznaczania zanieczyszczeń w próbkach wody, gleby i powietrza. Wytrzymałość i powtarzalność płytek ma kluczowe znaczenie dla monitorowania zanieczyszczeń środowiska i oceny poziomów zanieczyszczeń. Zaawansowane metody HPTLC wykorzystujące te płytki przyczyniają się do skutecznej ochrony środowiska i zgodności z przepisami (Akpomie et al., International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2024).
  • Analiza żywności i napojów: W analizie bezpieczeństwa żywności szklane płytki HPTLC są wykorzystywane do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń, takich jak pestycydy, mikotoksyny i dodatki do żywności w różnych produktach spożywczych. Wysoka czułość i specyficzność płytek zapewnia dokładną kwantyfikację, co czyni je niezbędnymi do rutynowego monitorowania bezpieczeństwa żywności i kontroli jakości (Gokbulut, Current Analytical Chemistry, 2021).
  • Medycyna ziołowa i produkty naturalne: Szklane płytki HPTLC są szeroko stosowane w analizie leków ziołowych i produktów naturalnych. Umożliwiają one jednoczesne rozdzielanie i oznaczanie ilościowe wielu związków, ułatwiając kontrolę jakości i standaryzację preparatów ziołowych. Badania wykazały ich zastosowanie do pobierania odcisków palców i ilościowego oznaczania olejków eterycznych i innych związków bioaktywnych w roślinach leczniczych (Naik i Sellappan, Analytical Chemistry Letters, 2020).
  • Opracowanie i walidacja metody: Zastosowanie szklanych płytek HPTLC w opracowywaniu i walidacji metod ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia dokładności i wiarygodności wyników analitycznych. Płytki te pozwalają na optymalizację warunków chromatograficznych, poprawiając wydajność i solidność procedur analitycznych. Ostatnie postępy w HPTLC koncentrują się na opracowywaniu przyjaznych dla środowiska i zrównoważonych metod analitycznych, przyczyniając się do bardziej ekologicznych praktyk w chemii analitycznej (Sharma et al., Analytical Chemistry Letters, 2021).
Informacje prawne
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)