Kluczowe dokumenty
Z740161
LifeSep magnetic separator unit
384F, for 384 well tray
Synonim(y):
sortowanie komórek jednostka separacji magnetycznej
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NA.56
Właściwości
for 384 well tray
producent / nazwa handlowa
Dexter Magnetic Technologies 2501007-1
Opis ogólny
Trwałe, łatwe w użyciu i zaprojektowane z myślą o standardowych płytkach mikrotitracyjnych. Do stosowania w sortowaniu komórek, izolacji RNA i DNA oraz oczyszczaniu biomolekuł. Szybka i łatwa aspiracja dzięki konfiguracji magnesów neodymowo-żelazowo-borowych (Nd-Fe-B).
  • Opatentowana konfiguracja magnesu Nd-Fe-B zapewniająca optymalne wyniki
  • Zoptymalizowany gradient pola w studzienkach
  • Szybka separacja mikro- i nanometrowych kulek
  • Łatwe zasysanie
  • Doskonała retencja cząstek
  • Zdejmowana podstawa ułatwiająca czyszczenie
Cechy i korzyści
  • Opatentowana konfiguracja magnesu Nd-Fe-B zapewniająca optymalne wyniki
  • Zoptymalizowany gradient pola w studzienkach
  • Szybka separacja mikro- i nanometrowych kulek
  • Łatwe zasysanie
  • Doskonała retencja cząstek
  • Zdejmowana podstawa ułatwiająca czyszczenie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)