Kluczowe dokumenty
GE28-9864-41
MagRack Maxi
Cytiva 28-9864-41, pack of 1 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.22
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9864-41
dostępność
not available in Japan
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
6591 Maxi to stojak magnetyczny do oczyszczania białek na małą skalę i wzbogacania próbek kulkami magnetycznymi.
6591 Maxi może być używany do próbek o objętości do 50 ml. Składa się z anodyzowanej aluminiowej obudowy (niebieskiej) z odłączanym plastikowym prętem (białym) zawierającym magnes neodymowy, a konstrukcja ta pozwala na optymalną wydajność podczas oczyszczania lub wzbogacania białek. Stojaki stanowią doskonałe uzupełnienie następujących produktów (zawierających kulki magnetyczne) firmy Cytiva: Protein A Mag 812, Protein A Mag 812 Xtra, Protein
G Mag 812, Protein G Mag 812 Xtra, His Mag 812 Ni, NHS Mag 812, TiO2 Mag 812, oraz Streptavidin Mag 812.
Jedną z głównych zalet metody separacji za pomocą kulek magnetycznych jest możliwość zmiany ilości pożywki, jak również objętości próbki. 6591 6 i 6591 Maxi razem obejmują szeroki zakres objętości próbek od małych mikrolitrów do dużych mililitrów, co dodatkowo zwiększa elastyczność separacji kulek magnetycznych.
Zastosowanie
Doskonale nadaje się do stosowania z kulkami magnetycznymi, takimi jak platforma Mag 812.
Cechy i korzyści
  • Zapewnia wygodę, ułatwiając przeprowadzanie oczyszczania na małą skalę.
  • Umożliwia optymalną wydajność podczas oczyszczania lub wzbogacania białek.
  • Wzbogacanie próbek o objętości do 50 ml.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
MagRack is a trademark of Heathrow Scientific
Sepharose is a trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page describes immunoprecipitation (immunoaffinity or pull-down techniques).
Protokoły
This page shows magnetic bead-based purification and screening using His Mag Sepharose Ni from GE Healthcare.
This page shows how to separate IgG antibodies by affinity chromatography using Protein A Mag Sepharose Xtra or Protein G Mag Sepharose Xtra from GE Healthcare.