Kluczowe dokumenty
GE17-3712-22
HIS Mag Sepharose Excel
Cytiva 17-3712-22, pack of 10 × 1 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.56
ligand
IMAC immobilized with Ni
opakowanie
pack of 10 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-3712-22
Parametry
Ambient temp. range
Matryca
highly cross-linked spherical agarose including magnetite
Powiązane kategorie
Opis ogólny
His Mag Sepharose Excel to koraliki magnetyczne przeznaczone do szybkiego oczyszczania na małą skalę i badań przesiewowych białek znakowanych histydyną, składające się z żywicy Immobilized Metal Affinity Chromatography (IMAC) wstępnie naładowanej jonami niklu, które są silnie związane z ligandem chelatującym.
Wychwytywanie, oczyszczanie i badanie przesiewowe na małą skalę białek znakowanych histydyną, które są wyrażane i wydzielane do supernatantów z komórek eukariotycznych, takich jak komórki owadów lub komórki jajnika chomika chińskiego (CHO) w pożywce HyClone HyCell CHO.
Podstawą matrycy jest żywica sefarozowa z dodatkiem magnetytu. Jego Mag Sepharose jest dostępna w postaci 10% zawiesiny w trzech różnych wielkościach opakowań: 2 x 1 ml, 5 x 1 ml i 10 x 1 ml.
Nasze akredytowane zgodnie z normą ISO 13485 centrum doskonalenia produkcji przestrzega standardów procesu produkcyjnego, zapewniając najwyższą jakość i zgodność z międzynarodowymi przepisami dotyczącymi urządzeń medycznych.
Cechy i korzyści
  • Uproszczenie oczyszczania na małą skalę i badań przesiewowych ekspresji białek znakowanych histydyną wydzielanych w eukariotycznej hodowli komórkowej.
  • Oczyszczanie białek znakowanych histydyną bezpośrednio z próbek zawierających środki usuwające jony metali oraz oszczędność czasu i wysiłku.
  • Zwiększenie wydajności białka docelowego i zmniejszenie degradacji poprzez zredukowaną i uproszczoną obsługę próbek
  • Równoległe przesiewanie białek znakowanych histydyną z wysoką powtarzalnością i wiarygodnymi wynikami
  • Wychwytywanie białek znakowanych histydyną z różnych objętości próbek; od niskiej do wysokiej skali mililitrowej
  • Uproszczona obsługa przy użyciu widocznych i gęstych kulek magnetycznych na bazie sefarozy
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu, 5% zawiesiny pożywki)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page shows troubleshooting instructions for affinity chromatography of tagged proteins using GE Healthcare products.
Ta strona zawiera instrukcje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z chromatografią powinowactwa znakowanych białek przy użyciu produktów Cytiva.
Protokoły
This page shows magnetic bead-based purification and screening using His Mag Sepharose Ni from GE Healthcare.
This page shows how to purify histidine-tagged proteins secreted into eukaryotic cell culture supernatants using Ni Sepharose Excel from GE Healthcare.