Kluczowe dokumenty
Z719617
Sorenson low binding standard tips
maximum volume 200 μL, pkg of 96 QuickRack, non-sterile
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
maksymalna pojemność:
200 μL
sterylność:
non-sterile
Właściwości:
barrier: no
graduations
opakowanie:
case of 4800 ea (50 racks of 96 tips)
pkg of 96 QuickRack
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
producent / nazwa handlowa:
Sorenson 30450T
Materiały
colorless
polypropylene
sterylność
non-sterile
Właściwości
barrier: no
graduations
opakowanie
case of 4800 ea (50 racks of 96 tips)
pkg of 96 QuickRack
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
producent / nazwa handlowa
Sorenson 30450T
maksymalna pojemność
200 μL
Opis ogólny
Tips feature a new surface technology designed for pipetting substances which tend to stick to the walls of pipette tips or for pipetting expensive reagents. Universal fit for research-grade pipettors.
Informacje prawne
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)