Kluczowe dokumenty
Z757802
Sartorius filter pipette tips
volume range 5-300 μL, sterile, pack of 960 ea (10 racks of 96tips)
Synonim(y):
Końcówki do pipet filtrujących, końcówki do pipet, końcówki do pipetowania
About This Item
Kod UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.01
Materiały
colorless
polypropylene (Virgin)
sterylność
sterile
Właściwości
DNase free
RNase free
barrier
filter
opakowanie
pack of 960 ea (10 racks of 96tips)
producent / nazwa handlowa
Sartorius 790301F
maksymalna pojemność
300 μL
zakres pojemności
5-300 μL
pojemność
5—300 μL
typ wiązania
low binding surface
Opis ogólny
Końcówki filtrujące Sartorius z rodziny Biohitfamily są wykonane z polipropylenu i wyposażone w polietylenową barierę filtrującą, która zapobiega zanieczyszczeniu aerozolami i cieczami. Filtr ten pomaga chronić przed zanieczyszczeniem krzyżowym i zmniejsza wymagania konserwacyjne pipety. Końcówki z filtrem nadają się do zastosowań w biologii molekularnej, mikrobiologii, hodowli komórkowej i pracy z substancjami radioaktywnymi.
Końcówki te mają więcej miejsca między próbką a filtrem niż konwencjonalne końcówki z filtrem, dzięki czemu nie trzeba się martwić, że próbka dotknie filtra, niezależnie od techniki pipetowania i rodzaju cieczy.
Zalety:
  • Pipetowanie cieczy pieniących się, takich jak bufory i białka
  • Pipetowanie rozpuszczalników
  • Pipetowanie odwrotne
  • Wiele funkcji dozowania pipet elektronicznych
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie porady dotyczące pipet
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1