Z757683
Sartorius pipette tips
volume range 0.5-200 μL, standard, racked, sterile
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Polecane produkty
Materiały
colorless
sterylność
sterile
Właściwości
DNase free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
opakowanie
pack of 96 ea (Racked)
producent / nazwa handlowa
Sartorius 790201
maksymalna pojemność
200 μL
zakres pojemności
0.5-200 μL
pojemność
0.5—200 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Niefiltrowane końcówki Optifit zostały zaprojektowane z myślą o jak najlepszym dopasowaniu i uszczelnieniu, aby zapewnić najwyższą możliwą dokładność i precyzję. Te końcówki do pipet umożliwiają ergonomiczne i lekkie mocowanie końcówek dzięki kompatybilności z funkcją Optiload w pipetach Sartorius Picus Nxt, Picus, Tacta, Mline i Proline Plus.
Końcówki Optifit są dostępne w różnych rodzajach opakowań dla wszystkich potrzeb:
Tacki na końcówki Optifit są oznaczone kolorami w celu łatwego dopasowania do odpowiedniej pipety Sartorius, ale dzięki uniwersalnej konstrukcji pasują również do większości innych pipet.
Rygorystyczne normy jakości ISO 9001 i ISO 13485 są przestrzegane od etapu badań i rozwoju końcówek po produkcję i dostawę. Końcówki z certyfikatem czystości są produkowane w pomieszczeniach czystych klasy ISO 8, aby uniknąć jakichkolwiek zanieczyszczeń i są testowane na obecność DNazy, RNazy i endotoksyn dla każdej partii końcówek. Dostępne są również wstępnie wysterylizowane końcówki do najczystszych prac laboratoryjnych. Sartorius oferuje szeroki wybór końcówek do pipet, końcówek przedłużonych i końcówek o dużej objętości, przeznaczonych do specjalnych potrzeb.
Końcówki Optifit są dostępne w różnych rodzajach opakowań dla wszystkich potrzeb:
- Stojaki z pojedynczą tacką - stojaki na końcówki z certyfikatem czystości
- Opakowania uzupełniające - ekologiczne opakowania uzupełniające z certyfikatem czystości
- Refill Towers - oszczędzające miejsce i ekologiczne opakowania uzupełniające
- Pudełka Flexibulk - oszczędzające miejsce, ekologiczne i ekonomiczne pudełka zbiorcze
- Standardowe opakowania zbiorcze - ekonomiczne opakowania zbiorcze
Tacki na końcówki Optifit są oznaczone kolorami w celu łatwego dopasowania do odpowiedniej pipety Sartorius, ale dzięki uniwersalnej konstrukcji pasują również do większości innych pipet.
Rygorystyczne normy jakości ISO 9001 i ISO 13485 są przestrzegane od etapu badań i rozwoju końcówek po produkcję i dostawę. Końcówki z certyfikatem czystości są produkowane w pomieszczeniach czystych klasy ISO 8, aby uniknąć jakichkolwiek zanieczyszczeń i są testowane na obecność DNazy, RNazy i endotoksyn dla każdej partii końcówek. Dostępne są również wstępnie wysterylizowane końcówki do najczystszych prac laboratoryjnych. Sartorius oferuje szeroki wybór końcówek do pipet, końcówek przedłużonych i końcówek o dużej objętości, przeznaczonych do specjalnych potrzeb.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie porady dotyczące pipet
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)