Kluczowe dokumenty
Z719544
Sorenson low binding E tips
maximum volume 10 μL, pack of 1000 ea (Bag), non-sterile
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
maksymalna pojemność:
10 μL
sterylność:
non-sterile
Właściwości:
barrier: no
opakowanie:
pack of 1000 ea (Bag)
case of 10000 (10 bags of 1000 tips)
producent / nazwa handlowa:
Sorenson 13980T
Materiały
colorless
polypropylene
sterylność
non-sterile
Właściwości
barrier: no
opakowanie
pack of 1000 ea (Bag)
case of 10000 (10 bags of 1000 tips)
producent / nazwa handlowa
Sorenson 13980T
maksymalna pojemność
10 μL
Opis ogólny
Tips feature a new surface technology designed for pipetting substances which tend to stick to the walls of pipette tips or for pipetting expensive reagents. Extended length. Fits Eppendorf ultra-micro pipettors.
Informacje prawne
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)