Kluczowe dokumenty
Z719412
Sorenson low binding aerosol barrier tips
MultiGuard, maximum volume 20 μL
Synonim(y):
Aerosol Barrier Tips
About This Item
Kod UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.01
maksymalna pojemność:
20 μL
sterylność:
sterile
Właściwości:
DNase free
RNase free
barrier
opakowanie:
pack of 96 ea (Racked)
producent / nazwa handlowa:
Sorenson 14210T
Materiały
colorless
polypropylene
sterylność
sterile
Właściwości
DNase free
RNase free
barrier
opakowanie
pack of 96 ea (Racked)
producent / nazwa handlowa
Sorenson 14210T
maksymalna pojemność
20 μL
typ wiązania
low binding surface
Opis ogólny
Tips feature a new surface technology designed for quantitative assays in which sample binding can significantly alter results or for critical small volume protocols that require a high degree of accuracy. Ideal for molecular biology applications, such as PCR. Inert hydrophobic barrier prevents pipettor contamination.
Informacje prawne
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)