Z719420
Sorenson™ low binding aerosol barrier tips
MultiGuard, maximum volume 100 μL
Synonim(y):
Końcówka pipety z filtrem barierowym, Końcówki barierowe w aerozolu, Końcówki filtrów barierowych, końcówka bariery, końcówka filtra, końcówka low bind, końcówka pipety, końcówka pipety filtrującej
About This Item
Polecane produkty
Materiały
colorless
polypropylene
sterylność
sterile
Właściwości
DNase free
RNase free
barrier
opakowanie
pack of 96 ea (Racked)
producent / nazwa handlowa
Sorenson 36060T
maksymalna pojemność
100 μL
pojemność
1—100 μL
typ wiązania
low binding surface
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Odpowiedni do amplifikacji DNA i obsługi radioizotopów
- Nadmierne pipetowanie nie zanieczyszcza cennych próbek
- Uniwersalne dopasowanie do pipet badawczych
- Filtr pozbawiony wymywalnych dodatków
- Małe mikronowe rozmiary porów, <20 m
- Hydrofobowa powierzchnia obniżająca napięcie powierzchniowe
- Minimalne wiązanie próbki
- Zwiększona dokładność i precyzja
- Nie zawiera dodatków, takich jak silikon
- Eliminuje wymywanie i późniejszą degradację próbki
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)