Merck
Z674826
Kern ABT analytical balances
weighing capacity 82 or 220 g, resolution: 0.01 or 0.1 mg, linearity: ±0.1 or 0.2 mg
Synonim(y):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
wejście AC/DC
230 V
Materiały
stainless steel weighing plate
Właściwości
CE compliant
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kern ABT 220-5DNM
dostępność
not available in USA and Canada
zakres pomiaru nośności
82 or 220 g, resolution: 0.01 or 0.1 mg, linearity: ±0.1 or 0.2 mg
śr. płytki
80 mm
rozmiar
217 mm × 356 mm × 338 mm
Opis ogólny
The KERN ABT series have single-cell advanced technology. Fully automatic manufactured weighing cell from one piece of material ensures stable temperature behaviour, 3-second stabilisation time and high corner load performance.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)