Z662852
Kern 440 series Toploader balances
Kern 440-51N, weighing capacity 4000 g, resolution: 1 g, linearity: ±2 g
Synonim(y):
laboratory balance, weighing balance
About This Item
Polecane produkty
wejście AC/DC
230 V, universal plug set (EU, UK and USA plug types included)
Materiały
stainless steel weighing plate
Właściwości
CE compliant
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kern 440-51N
dostępność
not available in USA and Canada
zakres pomiaru nośności
4000 g, resolution: 1 g, linearity: ±2 g
szer. × głębokość × wys.
165 mm × 230 mm × 80 mm
rozmiar platformy
170 mm × 150 mm
masa
~1 kg
moc baterii
9 V
Opis ogólny
- RS 232 interface
- Function to determine percentages
- Protective working cover over display
- Battery supply possible
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)