Z659339
Bandelin SONOPULS ultrasonic homogenizer accessories
Flow-through vessel DG 5 for HD 2200 homogenizer
Synonim(y):
statek sonifikacyjny
About This Item
Kod UNSPSC:
41101520
NACRES:
NB.74
Polecane produkty
Materiały
glass
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bandelin 482
dostępność
available only in EU
pojemność × śr. wewn. × wys.
80 mL × 35 mm × 95 mm
Opis ogólny
Naczynie przepływowe DG z płaszczem chłodzącym, do ciągłej sonikacji większych ilości w przepływie. Płaszcz chłodzący umożliwia regulację temperatury za pomocą ciekłego chłodziwa podczas sonikacji poprzez istniejące połączenia wężowe.
Cechy i korzyści
- Jednoczesny dźwięk i chłodzenie
- Optymalna obserwacja procesu
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)