Z642959
Greiner 384 PP well plates
conical bottom translucent polypropylene wells
Synonim(y):
Greiner 384 well plates, polypropylene, 384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates
About This Item
Polecane produkty
Materiały
conical bottom translucent polypropylene wells
translucent polypropylene plate
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
alphanumerical well coding
opakowanie
case of 100
producent / nazwa handlowa
Greiner 781280
dostępność
available only in EU
maksymalna pojemność
130 μL
rozmiar
384 wells
pojemność robocza
120 μL
typ wiązania
non-treated surface
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Appropriate for applications requiring increased chemical resistance or heat stability, e.g. liquid storage or compound libraries in drug screening.