Kluczowe dokumenty
CLS3830
Corning® spheroid microplates
384 well, round black/clear bottom, ULA (Ultra-Low Attachment surface), lid, sterile
Synonim(y):
Płytki do hodowli komórek 3D, Płytki do hodowli sferoidalnej
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.24
Materiały
clear bottom
polystyrene
round black/clear bottom
sterylność
sterile
Właściwości
lid
skirt
Specific plates for 3D cell culture
ULA (Ultra-Low Attachment surface)
opakowanie
pkg of 10 ea
pkg of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 3830
rozmiar
384 wells
pojemność dołka
90 μL
dołki
384 wells
pojemność robocza
20-80 μL
przydatność
suitable for (cell cuture)
typ wiązania
(ultra-low attachment)
Opis ogólny
Key Features:
  • Optically clear round bottom with black opaque microplate body
  • Covalent attachment of Ultra-Low Attachment surface to reduce cellular adhesion to well surface
  • Novel proprietary well geometry aids formation of spheroids in center of well
  • Unique design that shields each well to minimize well-to-well cross talk
Key Benefits:
  • Uniform, single spheroid formation across all wells
  • Centering of the spheroid in each well enables automated visualization
  • Culture and assay spheroids in the same microplate, without the need for transfer to a new plate
  • Ease of media exchange or treatment with test compounds/drugs
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Discover how Corning® Spheroid Microplates played a key role in the use of use of 3D cell cultures for in vitro drug discovery assay.
Przegląd hodowli komórek 3D. Dowiedz się więcej o hodowli komórek 2D i 3D, zaletach hodowli komórek 3D i technikach dostępnych do tworzenia modeli komórek 3D
3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models