Kluczowe dokumenty
CLS3540
Corning® 384 well microplate, low volume
black polystyrene, round bottom, non-sterile, lid: no, pack of 10
Synonim(y):
384-dołkowe mikropłytki, 384-dołkowe płytki do hodowli tkankowej, Płytki 384-dołkowe, Płytki do mikromiareczkowania z 384 dołkami, Płytki o małej objętości z 384 dołkami, Płytki wielodołkowe 384
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.24
Materiały
black polystyrene
clear bottom
clear wells
round bottom
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
skirt
opakowanie
pack of 10
case of 50
producent / nazwa handlowa
Corning 3540
rozmiar
384 well
pojemność dołka
50 μL
pojemność robocza dołka
5-40 μL
dołki
384 wells , low volume
przydatność
suitable for (molecular, validated for the FLIPR reader)
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
  • Corning® 384 well low volume microplates feature a round well design with a clear flat bottom.
  • The non-treated medium binding polystyrene surface is hydrophobic and suitable for the immobilization of antibodies.
  • Ideal for fluorescent homogeneous assays.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)