Key Documents
Z641839
DURAN conical flask with wide neck
capacity 5,000 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
Połączenie
Joints neck (108)
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
without cap
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
DURAN® 212277306
pojemność
5,000 mL
śr. × wys.
220 mm × 322 mm
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences