Z640476
Eppendorf® epT.I.P.S. Reloads, PCR Clean
volume 0.1-10 μL
Synonim(y):
końcówki do pipetowania
About This Item
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 960 (10 trays of 96 tips)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030 073.746
Eppendorf® 022491709
zakres pomiaru objętości
0.1-10 μL
metody
PCR: suitable
Długość
34 mm
maksymalna pojemność
10 μL
pojemność
0.1—10 μL
Opis ogólny
Trays of tips which may be autoclaved in their packaging and stored clean for later use. Tips may be used straight from the reload tray, or loaded into ep T.I.P.S box (purchase separately). PCR clean, free of human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors, batch related certificates available on the internet at http://www.eppendorf.com
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)