Kluczowe dokumenty
Z617970
Greiner centrifuge tubes with screw cap
capacity 14 mL, size × diam. × L × 17 mm × 100 mm, conical bottom, skirt
Synonim(y):
plastikowa rurka hodowlana, plastikowa rurka wirówkowa, probówki do hodowli, zakręcana rurka wirówkowa
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Materiały
colorless polystyrene tube
conical bottom
round bottom tube
screw top cap
sterylność
non-sterile
Właściwości
RCF 3,000 × g
skirt
opakowanie
case of 900
producent / nazwa handlowa
Greiner 163177
pojemność
14 mL
rozmiar śr. × dł.
× 17 mm × 100 mm
kolor
black cap, polyethylene
Opis ogólny
Rurki polistyrenowe z zamknięciami idealnie nadają się do pomiarów optycznych ze względu na ich wysoką przejrzystość. Dostępne z zakręcanym lub bagnetowym zamknięciem w kolorze niebieskim, czarnym lub białym, z możliwością wyboru wersji z fartuchem lub bez.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1