Kluczowe dokumenty
Z617849
4859 PS tube
capacity × diam. × L 14 mL × 18 mm × 95 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.22
Materiały
cap (Two-Position Vent Stopper)
clear tube
polystyrene
polystyrene tube
round bottom tube
round bottom
straight neck
sterylność
sterile
Właściwości
RNase and DNase free
neck thread push fit
opakowanie
pack of 750 ea
producent / nazwa handlowa
Greiner 191161
Pojemność × śr. × dł.
14 mL × 18 mm × 95 mm
Opis ogólny
  • Wysoka przezroczystość
  • Okrągłe dno z dwupozycyjnym korkiem odpowietrzającym
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)