Kluczowe dokumenty
Z617644
Greiner CrystalQuick® 96 well plates for protein crystallization
flat bottom clear wells
Synonim(y):
Płytki paskowe 96-dołkowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
Materiały
clear polystyrene
flat bottom clear wells
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
opakowanie
case of 40
producent / nazwa handlowa
Greiner 609101
dł. × szer. × wys.
128 mm × 85.5 mm × 14.4 mm
maksymalna pojemność
4.1 μL
rozmiar
96 wells
pojemność robocza
320 μL
kolor
clear
Opis ogólny
  • Płytka jest zoptymalizowana pod kątem aplikacji typu sitting drop
  • 96 zbiorników z płaskim dnem, 320 μL każdy
  • 288 okrągłych studzienek do krystalizacji, 1,9 μL każda
  • Możliwość zastosowania kropli wiszącej w połączeniu z pokrywką CrystalDrop
CrystalQuick® 96W Microplate, Low Birefringence, maximum well volume 4.1 μL; maximum reservoir volume 320 μL.
Inne uwagi
96 flat well microplate, without Lid, square well design, flat bottom, 3 wells per reservoir, standard material properties, length: 127.76+/- 0.15 mm width: 85.48 +/- 0.15 mm curvature: approx.200 μm.
Przydatność
Crystallization plates for sitting drop applications, suitable for automatised applications.
Informacje prawne
CrystalQuick is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)