Kluczowe dokumenty
Z370649
Nalgene® vacuum filtration system
filter capacity 500 mL, pore size 0.45 μm
Synonim(y):
dolny system filtracji, sterylna filtracja
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiały
polyethersulfone membrane
sterylność
sterile
Właściwości
cap plug seal
graduations
opakowanie
pack of 12
producent / nazwa handlowa
Nalgene® 169-0045
pojemność butelki
500 mL
pojemność filtra
500 mL
pojemność lejka
500 mL
membrana śr.
90 mm
wielkość porów
0.45 μm
Opis ogólny
Górna komora z podziałką, membrana z polieterosulfonu (PES), oferuje wyższe natężenie przepływu wody, niższą zawartość substancji ekstrahowalnych (brak środka zwilżającego), niższe wiązanie białek oraz większą wytrzymałość, pojemność i odporność chemiczną niż octan celulozy, nitroceluloza lub nylon. Sterylne.
Pakowane po 12 sztuk.
Cechy i korzyści
  • Membrana polieterosulfonowa (PES) wykazuje niskie wiązanie białek, co skutkuje niskim ryzykiem ich utraty z mediów.
  • Hydrofilowy PES nie wymaga zewnętrznych środków zwilżających ani środków powierzchniowo czynnych.
  • Oferuje wyższe prędkości przepływu wody, większą wytrzymałość, pojemność i odporność chemiczną, która jest zoptymalizowana do stosowania z większością mediów do hodowli komórek i tkanek.
  • Rozmiar porów membrany 0,45 μm jest idealny do specjalistycznych zastosowań, usuwania cząstek i ogólnego oczyszczania.
  • Niepyrogenne i wolne od endotoksyn.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)