Merck
Z367621
Belly Dancer/Hybridization water bath
AC/DC input 115 V AC, 60 Hz
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.22
wejście AC/DC
115 V (AC)
Materiały
stainless steel plate
producent / nazwa handlowa
IBI BWBAA115S
dostępność
not available in EU
Parametry
35-72 °C temp. range
rozmiar × śr. wewn.
64 cm × 64 mm × 82 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Łaźnia wodna Belly Dancer/Hybridization oferuje idealną stacjonarną kontrolę temperatury i mieszanie orbitalne w jednym wszechstronnym urządzeniu. Lekka, sterowana termostatem łaźnia wodna została zaprojektowana do użytku na platformie Belly Dancer, a jej elementy sterujące są zintegrowane z Belly Dancer. Łaźnia wodna do hybrydyzacji orbitalnej jest idealnym narzędziem do wykonywania blotów Northern i Southern, płukania filtrów o wysokiej surowości, hybrydyzacji in situ oraz protokołów barwienia i odbarwiania na gorąco.
Postać fizyczna
Microprocessor controls provide precise temperature setting and maintenance: ±0.1 °C over the range 35-72 °C. Quick heating: 3 °C per minute. Safety features include independent thermal runaway switch and gabled 3/16′′ PETG lid to reduce evaporation and provide β-radiation shielding. Chamber is stainless steel with rounded corners for easy cleaning.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)