Kluczowe dokumenty
Z331643
BRAND® Erlenmeyer flask, wide-neck, screw cap, PP
capacity 500 mL
Synonim(y):
conical flasks
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
flat bottom
polypropylene
wide-neck
Połączenie
joint ST/NS45/40
joint neck GL52
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Screw cap
with cap
opakowanie
case of 6
producent / nazwa handlowa
BRAND 93180
śr. zewn. × wys.
108 mm × 180 mm
pojemność
500 mL
Opis ogólny
High clarity. With graduations. Threaded neck with standard ground socket.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie kolby Erlenmeyera
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)