Kluczowe dokumenty
Z330264
BRAND® dropping bottle, LDPE
capacity 100 mL
Synonim(y):
upuszczanie butelek
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
low-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
translucent bottle
Właściwości
with cap
opakowanie
pkg of 50
producent / nazwa handlowa
BRAND 125238
pojemność
100 mL
śr. × wys.
45 mm × 136 mm
dopasowywanie
GL 18 thread
Opis ogólny
Flexible. Detachable threaded closure with dropper nozzle and attached spout cap.
Inne uwagi
BR125238 (Indie)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)