Kluczowe dokumenty
Z329967
BRAND® narrow-mouth bottle, LDPE
capacity 100 mL
Synonim(y):
ldpe bottle, polyethylene bottles, polyethylene containers
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
low-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
translucent
Połączenie
Joints threaded neck (GL18)
opis
dropper nozzle caps available
Właściwości
with cap
opakowanie
pkg of 50
producent / nazwa handlowa
BRAND 129438
pojemność
100 mL
śr. × wys.
45 mm × 106 mm
Opis ogólny
Economical multipurpose bottle, flexible. Supplied with cap.
Inne uwagi
BR129438 (India)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)