Z327328
BRAND® graduated cylinder, PMP, embossed scale
volume 50 mL, accuracy: 1 mL
About This Item
Polecane produkty
agency
ISO 6706 (meets DIN 12 680-1 tolerances for Class B cylinders)
Właściwości
subdivision 1 mL
producent / nazwa handlowa
BRAND
zakres pomiaru objętości
50 mL, accuracy: 1 mL
Wysokość
200 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Inne uwagi
Protokoły
This page contains detailed information on working with and handling graduated and mixing cylinders.