Z327247
BRAND® graduated cylinder, PMP, embossed scale
volume 10 mL, accuracy: 0.2 mL
About This Item
Polecane produkty
agency
ISO 6706 (meets DIN 12 680-1 tolerances for Class B cylinders)
Właściwości
subdivision 0.2 mL
producent / nazwa handlowa
BRAND
zakres pomiaru objętości
10 mL, accuracy: 0.2 mL
Wysokość
145 mm
Opis ogólny
Inne uwagi
Protokoły
This page contains detailed information on working with and handling graduated and mixing cylinders.