Kluczowe dokumenty
Z323500
BRAND® SILBERBRAND burette, lateral stopcock
volume 25 mL, accuracy: ±0.05 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle)
About This Item
Kod UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Materiały
clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle)
agency
according to DIN 12 700-3
Właściwości
subdivision 0.05 mL
producent / nazwa handlowa
BRAND 13566
zakres pomiaru objętości
25 mL, accuracy: ±0.05 mL
Długość
~800 mm
pojemność
25 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Class B. With Schellbach stripe. Calibrated to deliver (TS, EX). High contrast black enamel graduations and inscriptions.
PTFE valve spindle operates smoothly yet is tight, even without lubrication, so there is no grease residue on the burette. The valve spindle is replaceable. Tight seal without force, a gentle turn is all it takes to close the burette valve.
Inne uwagi
BR13566 (Indie)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)