Kluczowe dokumenty
Z323411
BRAND® BLAUBRAND® burette, lateral stopcock
volume 50 mL, accuracy: ±0.05 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle)
About This Item
Kod UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Materiały
clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle)
agency
according to DIN 12 700-3
Właściwości
subdivision 0.1 mL
producent / nazwa handlowa
BRAND 13848
zakres pomiaru objętości
50 mL, accuracy: ±0.05 mL
Długość
~800 mm
pojemność
50 mL
Opis ogólny
Class AS, with H mark of conformity and batch number. Calibrated to deliver (TD, EX + 30sec waiting time). Schellbach stripe, ring marks at major graduations. High contrast blue enamel graduations and inscriptions.
BLAUBRAND® burettes come with one detailed batch certificate in each package.
Inne uwagi
BR13848 (Indie)
Informacje prawne
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)