Kluczowe dokumenty
SLW1571/02M
Pyrex® Aspirator stopcock with ground cone
bore size 3.0 mm, core joint: 29/32
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1571/02M
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Połączenie
joint: core29/32
producent / nazwa handlowa
1571/02M
SciLabware
wymiary otworu
3.0 mm
Opis ogólny
  • For use with Aspirator bottles 1541 and 1569
  • With traditional glass key
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)