Kluczowe dokumenty
SLW1000/05M
Pyrex® Griffin beakers, low form, with printed trace code
10 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1000/05M
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
white graduation
Właściwości
low form
with printed trace code
producent / nazwa handlowa
1000/05M
SciLabware
Wys. × śr.
35 mm × 26 mm
pojemność
10 mL
Opis ogólny
  • Zgodność z normami ISO 3819 i DIN 12331
  • Wykonane ze szkła borokrzemowego Pyrex
  • Doskonała wydajność termiczna
  • Wysoka odporność na działanie substancji chemicznych
  • Nadruk z kodem śledzenia do pobrania certyfikatu partii
  • Certyfikat partii dostępny do pobrania ze strony www.scilabware.com
  • Biała podziałka i miejsce do znakowania
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie zlewki szklane
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C59122-100G4061833502655
C59122-3KG
C59122-5G
45925-250MG4061832343136
45925-1EA
C59122-1KG
SLW1000/05M-10EA4061832435435