Kluczowe dokumenty
WH0154214M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IBRDC1 antibody produced in mouse
clone 4B1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-C6orf172, Anti-IBR domain containing 1, Anti-MGC26996, Anti-dJ84N20.1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4B1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RNF217(154214)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Domena IBR zawierająca 1 (IBRDC1) lub białko palca pierścieniowego 217 ulega ekspresji w mięśniach szkieletowych i jądrach. Składa się z 284 aminokwasów.
Immunogen
IBRDC1 (NP_689766, 2 a.a. ~ 100 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
KVQLGQVEIKCPITECFEFLEETTVVYNLTHEDSIKYKYFLELGRIDSSTKPCPQCKHFTTFKKGHIPTPSRSESKYKIQCPTCQFVWCFKCHSPWHE
Działania biochem./fizjol.
Domena IBR zawierająca 1 (IBRDC1) ulega ekspresji w komórkach białaczkowych. Została sklasyfikowana jako ligaza białek ubikwityny E3.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Luciana M Fontanari Krause et al.
Scientific reports, 4, 6565-6565 (2014-10-10)
Genomic aberrations involving ETV6 on band 12p13 are amongst the most common chromosomal abnormalities in human leukemia. The translocation t(6;12)(q23;13) in a childhood B-cell acute lymphoblastic leukemia (ALL) cell line fuses ETV6 with the putative long non-coding RNA gene STL.
Jieying Li et al.
Marine biotechnology (New York, N.Y.), 13(2), 232-241 (2010-04-17)
Infectious salmon anemia (ISA) has been described as the hoof and mouth disease of salmon farming. ISA is caused by a lethal and highly communicable virus, which can have a major impact on salmon aquaculture, as demonstrated by an outbreak