Kluczowe dokumenty
WH0140465M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MLC1SA antibody produced in mouse
clone 4G11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-myosin light chain 1 slow a
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4G11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MYL6B(140465)
Opis ogólny
Miozyna jest heksamerycznym białkiem motorycznym ATPazy komórkowej. Składa się z dwóch łańcuchów ciężkich, dwóch niefosforylowanych alkalicznych łańcuchów lekkich i dwóch fosforylowanych regulacyjnych łańcuchów lekkich. Gen ten koduje alkaliczny łańcuch lekki miozyny ulegający ekspresji zarówno w mięśniach szkieletowych wolnokurczliwych, jak i w tkankach niemięśniowych. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
MLC1SA (NP_002466, 109 a.a. ~ 208 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
LGNPKSDELKSRRVDFETFLPMLQAVAKNRGQGTYEDYLEGFRVFDKEGNGKVMGAELRHVLTTLGEKMTEEEVETVLAGHEDSNGCINYEAFLKHILSV
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)