MAB2503
Anti-Elastin Antibody, clone 10B8
clone 10B8, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Anty-ADCL1, Anty-SVAS, Anty-WBS, Anty-WS
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
10B8, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, bovine, human, chicken
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ELN(2006)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunofluorescence
Immunoprecipitation
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
ECM Proteins
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Skin