Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
WH0026119M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LDLRAP1 antibody produced in mouse
clone 4G4-D5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ARH, Anti-ARH2, Anti-DKFZp586D0624, Anti-FHCB1, Anti-FHCB2, Anti-MGC34705, Anti-low density lipoprotein receptor adaptor protein 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4G4-D5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LDLRAP1(26119)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest białkiem cytozolowym, które zawiera domenę wiążącą fosfotyrozynę (PTD). Stwierdzono, że domena PTD oddziałuje z cytoplazmatycznym ogonem receptora LDL. Mutacje w tym genie prowadzą do nieprawidłowego funkcjonowania receptora LDL i powodują zaburzenie autosomalnej recesywnej hipercholesterolemii. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
LDLRAP1 (AAH29770, 1 a.a. ~ 263 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MLFSLKYLGMTLVEQPKGEELSAAIKRIVATAKASGKKLQKVTLKVSPRGIILTDNLTNQLIENVSIYRISYCTADKMHDKVFAYIAQSQHNQSLECHAFLCTKRKMAQAVTLTVAQAFKVAFEFWQVSKEEKRDKASQEGGDVLGARQDCTPPLKSLVATGNLLDLEETAKAPLSTVSANTTNMDEVPRPQALSGSSVWELDDGLDEAFSRLAQSRTNPQVLDTGLTAQDMHYAQCLSPVDWDKPDSSGTEQDDLFSF
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fabiana Quagliarini et al.
Molecular genetics and metabolism, 92(3), 243-248 (2007-08-10)
Autosomal recessive hypercholesterolemia (ARH) is a rare genetic defect that causes marked elevation of plasma low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) and premature atherosclerosis. It is due to mutations in the ARH gene that plays a critical role in the internalization of