Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
WH0004149M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MAX antibody produced in mouse
clone 4E10-1A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-MGC10775, Anti-MGC11225, Anti-MGC18164, Anti-MGC34679, Anti-MGC36767, Anti-MYC associated factor X, Anti-orf1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4E10-1A9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAX(4149)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny czynników transkrypcyjnych typu basic helix-loop-helix leucine zipper (bHLHZ). Jest w stanie tworzyć homodimery i heterodimery z innymi członkami rodziny, w tym Mad, Mxi1 i Myc. Myc jest onkoproteiną zaangażowaną w proliferację, różnicowanie i apoptozę komórek. Homodimery i heterodimery konkurują o wspólne miejsce docelowe DNA (pole E), a rearanżacja między tymi formami dimerów zapewnia złożony system regulacji transkrypcji. Dla tego genu opisano wiele alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu, ale natura pełnej długości niektórych z nich jest nieznana. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
MAX (AAH03525, 1 a.a. ~ 151 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MSDNDDIEVESDADKRAHHNALERKRRDHIKDSFHSLRDSVPSLQGEKASRAQILDKATEYIQYMRRKNHTHQQDIDDLKRQNALLEQQVRALEKARSSAQLQTNYPSSDNSLYTNAKGSTISAFDGGSDSSSESEPEEPQSRKKLRMEAS
Działania biochem./fizjol.
Czynnik X związany z Myc (MAX) oddziałuje z białkami N-, L- i c-Myc zarówno in vitro, jak i in vivo. MAX odgrywa istotną rolę w regulacji sieci MYC/MAX/ MAX dimerization protein (MXD) czynników transkrypcyjnych typu basic helix-loop-helix leucine zipper (bHLHZip) związanych z proliferacją, różnicowaniem i apoptozą komórek. Mutacja genu prowadzi do guzów chromochłonnych i przyzwojaków (PPGL). Heterodimerowy kompleks białek c-Myc i Max stymuluje transkrypcję w docelowych promotorach poprzez wiązanie heksamerycznych sekwencji konsensusowych DNA "CANNTG" (E-boxes). Oprócz tego, Max utrudnia zależną od MYC transformację komórek poprzez represję transkrypcji tych samych E-boxów poprzez asocjację z różnymi represorami, takimi jak MXD, sieciowy represor transkrypcji MAX (MNT) i białko związane z genem MAX (MGA). Transkrypcja genów aktywowana przez heterodimery MYC-MAX może być tłumiona przez homodimery Max poprzez obniżenie poziomu wolnych monomerów MAX i wiązanie się z sekwencjami DNA E-box.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nan Qin et al.
International journal of cancer, 135(9), 2054-2064 (2014-03-29)
Pheochromocytomas and paragangliomas (PPGLs) are catecholamine-producing chromaffin cell tumors with diverse phenotypic features reflecting mutations in numerous genes, including MYC-associated factor X (MAX). To explore whether phenotypic differences among PPGLs reflect a MAX-mediated mechanism and opposing influences of hypoxia-inducible factor
A D Gilladoga et al.
Oncogene, 7(6), 1249-1251 (1992-06-01)
The protein encoded by the MAX gene is a member of the class of basic region-helix-loop-helix-zipper proteins and has been demonstrated to associate with N-, L-, and c-Myc proteins both in vitro and in vivo. Heterodimers formed between c-Myc and
Iñaki Comino-Méndez et al.
Nature genetics, 43(7), 663-667 (2011-06-21)
Hereditary pheochromocytoma (PCC) is often caused by germline mutations in one of nine susceptibility genes described to date, but there are familial cases without mutations in these known genes. We sequenced the exomes of three unrelated individuals with hereditary PCC
Iñaki Comino-Méndez et al.
Journal of molecular medicine (Berlin, Germany), 93(11), 1247-1255 (2015-06-14)
The presence of germline mutations affecting the MYC-associated protein X (MAX) gene has recently been identified as one of the now 11 major genetic predisposition factors for the development of hereditary pheochromocytoma and/or paraganglioma. Little is known regarding how missense
Global Trade Item Number
SKUGTIN
WH0004149M1-100UG4061831634297