Kluczowe dokumenty
1.06022
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate
for biochemistry 10% in H₂O
Synonim(y):
Dodecyl sulfate sodium salt, SDS, Lauryl sulfate sodium salt, Dodecyl sodium sulfate
About This Item
Kod UNSPSC:
12352107
NACRES:
NC.01
Poziom jakości
Postać
liquid
pH
9 (20 °C in H2O)
gęstość
1.012 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Dodecyl sulfate sodium or sodium dodecyl sulfate (SDS) is an ionic detergent comprising a polar sulfate head group and a hydrophobic 12-carbon chain.
Działania biochem./fizjol.
Dodecyl sulfate sodium or sodium dodecyl sulfate (SDS) combines effectively with the positively charged and hydrophobic residues of proteins using sulfate groups and alkyl chains. This detergent is very valuable in the field of structural biology and protein folding/unfolding studies. SDS can initiate the generation of α-helices in a protein structure. It stimulates cooperative unfolding in proteins like bovine serum albumin (BSA), β-lactoglobulin, α-lactalbumin, and hen egg-white lysozyme structures at elevated concentrations.
Komentarz do analizy
Assay (two-phase titration): 9.8 - 10.2 %
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Protokół przygotowania próbki do lizy komórek i wydajnej ekstrakcji białek z hodowanych tkanek i komórek do późniejszego Western blottingu.